Masterflex® L/S® meerkanaals pompkoppen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX07534-04EA 1700 EUR
MFLX07534-04 MFLX07534-08 MFLX07535-04 MFLX07535-08 MFLX07536-02 MFLX07536-04
Masterflex® L/S® meerkanaals pompkoppen, Avantor®
Pompen Pump Heads Peristaltic Pump Heads
Krijg synchrone stroom met een lage pulsatie in meerdere kanalen zonder cartridges.
  • Stroombereik 0,045 tot 2300 ml/min per kanaal - stroomsnelheid is afhankelijk van het toerental van de aandrijving en de maat van de slang
  • Roestvrijstalen (SS) rotor / rol voor grotere duurzaamheid en chemische weerstand
  • Stapelbare koppen met twee, vier of acht kanalen voor maximaal 24 kanalen
  • Eenvoudige installatie van de slang: Laad de slang, vergrendel het occlusiebed en laat de pomp draaien
De L/S® meerkanaals pompkoppen zijn ontworpen met machinaal bewerktMore Product Information