Masterflex® debietmeters en regelaars voor water, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32907-43 32907-44 32908-45 32908-47 32907-45 32907-46 32908-41 32908-42 32908-43 32908-44 32908-46 32908-48 32908-49
MFLX32907-43EA 2990 EUR
MFLX32907-43 MFLX32907-44 MFLX32908-45 MFLX32908-47 MFLX32907-45 MFLX32907-46 MFLX32908-41 MFLX32908-42 MFLX32908-43 MFLX32908-44 MFLX32908-46 MFLX32908-48 MFLX32908-49
Masterflex® debietmeters en regelaars voor water, Avantor®
Flow Switches
Bereik nauwkeurige, ultrasnelle volumetrische meting en regeling.
  • Technologie maakt installatie mogelijk zonder typische inlaat/uitlaat-rechtstreekse vereisten
  • Eenheden leveren gegevens over debiet en temperatuur
  • Alle functies kunnen door de gebruiker worden geprogrammeerd via een geïntegreerd toetsenbord
Deze meters meten de stroming via drukval over een laminair stromingselement (LFE). Omdat het stromingselement de stroming laminair maakt, vereist plaatsing in het proces geen rechte leidingen stroomopwaarts of stroomafwaarts van de meter, wat de installatie aanzienlijk vereenvoudigt. De LFE's bieden ook een uitstekende turndown-ratio van 50:1, waardoor de meter een zeer breed en nauwkeurig meetbereik heeft. Het ontwerp zorgt voor een ultrasnelle respons bij het opstarten of bij wijziging van input, vaak binnen 100 milliseconden. Met de 0 tot 5 VDC-uitgang kan de flowwaarde worden verzonden naar een extern display, recorder of controller die een klep of pomp regelt.|Voor de flowcontrollers stuurt een geïntegreerde PID-controller de reactie van de unit op procesveranderingen. Stel de P- en D-parameters in om de respons van het apparaat aan te passen. Het flow-instelpunt wordt bepaald met de optionele instelpunt-regelmodule, een 0 tot 5 V-signaal of een RS-232-ingangssignaal. Voor draagbare toepassingen voor flowmeting (niet voor regeling), bestelt u het batterijpakket afzonderlijk. Eenheden kunnen worden gemonteerd via schroefdraadkranen in het meterhuis.|Meters en regelaars hebben een dynamisch display dat tegelijkertijd het debiet en de vloeistoftemperatuur weergeeft, en (voor regelaars) het instelpunt. Voor de getoonde eenheden worden zowel stroom- als invoer-/uitvoersignalen verzonden via een enkele meerpins connector.
Leveringsinformatie: Inclusief geïntegreerde sensor, display, transmitter, klepconstructie, 120/230 VAC-voedingsadapter met communicatiekabel en NIST-traceerbaar kalibratierapport geleverd door de fabrikant.