Masterflex® gasmassastroommeters, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32908-53 32908-55 32908-57 32908-59 32908-61 32908-63 32908-67 32908-69 32908-71 32908-73 32908-77 32908-79 32908-81 32908-51
MFLX32908-75EA 1820 EUR
MFLX32908-75 MFLX32908-53 MFLX32908-55 MFLX32908-57 MFLX32908-59 MFLX32908-61 MFLX32908-63 MFLX32908-67 MFLX32908-69 MFLX32908-71 MFLX32908-73 MFLX32908-77 MFLX32908-79 MFLX32908-81 MFLX32908-51
Masterflex® gasmassastroommeters, Avantor®
Debietmeters
Meet 130 standaardgassen - door de gebruiker te selecteren op het display.
  • Nauwkeurigheid van ±0,8% van aflezing ±0,2% volledige schaal; herhaalbaarheid van ±0,2%
  • 100 tot 1 turndown met bereiken van 1 SCCM full-scale tot 1000 SLPM
  • Modellen met 4 tot 20 mA output of totalisator zijn beschikbaar
Deze meters meten de stroming via drukval over een laminair stromingselement (LFE). Omdat het stromingselement de stroming laminair maakt, vereist plaatsing in het proces geen rechte leidingen stroomopwaarts of stroomafwaarts van de meter, wat de installatieMore Product Information