Masterflex® High-Flow Submersible Centrifugal Pumps, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
75505-57 75505-70 75505-50 75505-55 75505-75
MFLX75505-57EA 1610 EUR
MFLX75505-57 MFLX75505-70 MFLX75505-50 MFLX75505-55 MFLX75505-75
Masterflex® High-Flow Submersible Centrifugal Pumps, Avantor®
Pompen Centrifugal Pumps
Pomp vloeistoffen met gesuspendeerde vaste stoffen tot een diameter van 2" bij stroomsnelheden tot 175 GPM.
  • Roestvrijstalen pompen zijn chemisch en corrosiebestendig
  • Handmatig bediende pompen zorgen voor continu legen en automatisch bediende pompen worden gebruikt in on-demand ontwateringstoepassingen
  • Ontwerp met dubbele afdichting zorgt voor robuuste en betrouwbare service
Dompelpompen zijn ideaal voor de verwerking van voedsel en dranken; irrigatie en afvoer van regenwater; spuiten; en toepassingen voor water- en afvalwaterbehandeling. Bedien pompen geheel of gedeeltelijk ondergedompeld.