Masterflex® hoge viscositeit sanitaire vatpompen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
75220-00 75220-20 75220-30
MFLX75220-00EA 0 EUR
MFLX75220-00 MFLX75220-20 MFLX75220-30
Masterflex® hoge viscositeit sanitaire vatpompen, Avantor®
Pompen Vatpompen
Geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met een viscositeit tot 10.000 cps.
  • Progressief caviteitsontwerp zorgt voor eigenschappen met lage afschuiving
  • Stroomsnelheden tot 12 GPM (45 LPM)
  • 316 roestvrijstalen constructie met PTFE-elastomeren
Deze vatpompen zijn speciaal ontworpen voor het overpompen van voedingsmiddelen, farmaceutische producten en cosmetische producten uit vaten, ketels en tanks. Ze bieden een afgiftesysteem met progressieve caviteit, resulterend in een continue materiaalstroom met weinig productdegradatie. Dankzij dit unieke ontwerp kunt u de pomp snel demonteren, reinigen en weer in elkaar zetten.
Leveringsinformatie: Inclusief aandrijving en pompslang.