Masterflex®-adapterfittingen, slangpilaar naar mannelijke NPT-schroefdraad, recht, messing, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30904-00 30904-01 30904-10 30904-11 30904-20 30904-21 30904-22 30904-32 30904-42 30904-44 30904-53 30905-00 30905-01 30905-11 30905-20 30905-22
MFLX30621-65EA 28 EUR
MFLX30621-65 MFLX30904-00 MFLX30904-01 MFLX30904-10 MFLX30904-11 MFLX30904-20 MFLX30904-21 MFLX30904-22 MFLX30904-32 MFLX30904-42 MFLX30904-44 MFLX30904-53 MFLX30905-00 MFLX30905-01 MFLX30905-11 MFLX30905-20 MFLX30905-22
Masterflex®-adapterfittingen, slangpilaar naar mannelijke NPT-schroefdraad, recht, messing, Avantor®
Fittingen en connectoren
Snelle en eenvoudige montage.
  • Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
  • Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
  • Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
  • Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
Verkrijgbaar in verschillende materialen en configuraties om aan uw behoefte te voldoen. Kan worden aangepast van een NPT-buitendraad naar een slangpilaar.