Vervangingsonderdelen Masterflex® L/S® en I/P® pompkop, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX07013-80EA 169 EUR
MFLX07013-80 MFLX07013-95 MFLX07014-81 MFLX07015-75 MFLX07015-80 MFLX07015-81 MFLX07015-90 MFLX07015-91 MFLX07016-81 MFLX07017-81 MFLX07017-91 MFLX07018-81 MFLX07018-91 MFLX07019-74 MFLX07019-75 MFLX07019-77 MFLX07019-78 MFLX07019-79 MFLX07019-80 MFLX07019-82 MFLX07019-83 MFLX07019-85 MFLX07019-92 MFLX07024-81 MFLX07024-91 MFLX07036-01 MFLX07036-02 MFLX07514-08 MFLX07514-18 MFLX07516-07 MFLX07516-08 MFLX07516-17 MFLX07516-18 MFLX07518-68 MFLX07518-69 MFLX77602-08 MFLX77602-18 MFLX07013-76 MFLX07013-81 MFLX07013-91 MFLX07014-91 MFLX07016-91 MFLX07019-73 MFLX07035-91 MFLX07514-17 MFLX07514-19
Vervangingsonderdelen Masterflex® L/S® en I/P® pompkop, Avantor®
Pompen Pump Heads Peristaltic Pump Heads
Haal het meeste uit uw Masterflex®-pompkop met deze vervangende onderdelen.
  • Kies vervangende onderdelen die geschikt zijn voor uw L/S®- en I/P®-pompkop
Vervangingsonderdelen om uw pompkop nog langer te laten werken. Er zijn twee eindbekers nodig voor een complete kopmontage.