Masterflex® gecorreleerde flowmeters met variabel oppervlak, klep met hoge resolutie, hoge stroom, 65 mm, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32044-36 32044-38 32044-40 32046-39
MFLX32044-36EA 258 EUR
MFLX32044-36 MFLX32044-38 MFLX32044-40 MFLX32046-39
Masterflex® gecorreleerde flowmeters met variabel oppervlak, klep met hoge resolutie, hoge stroom, 65 mm, Avantor®
Debietmeters
Lees gemakkelijker met 16% vergroting van de schaal.
  • Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit. Meters met kleppen hebbenMore Product Information