Masterflex® Direct Lift 2- en 3-weg magneetventielen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
01540-01 01540-02 01540-04 01540-08 01540-09 01540-11 01540-12 01540-13 01540-14 01540-17 01540-18 01540-10
MFLX01540-01EA 176 EUR
MFLX01540-01 MFLX01540-02 MFLX01540-04 MFLX01540-08 MFLX01540-09 MFLX01540-11 MFLX01540-12 MFLX01540-13 MFLX01540-14 MFLX01540-17 MFLX01540-18 MFLX01540-10
Masterflex® Direct Lift 2- en 3-weg magneetventielen, Avantor®
Ventielen Solenoid Valves
Ideaal voor gebruik met zeer zuivere of corrosieve vloeistoffen.
  • Alle delen die in contact komen met inert PTFE
  • Minimaal dood volume vermindert problemen met ingesloten vloeistoffen
Geschikt voor 26" Hg vacuüm. De maximale vloeistoftemperatuur is 70 °C (158 °F). Alle kleppen hebben 15" aansluitdraden. Ventielen zijn compact en lichtgewicht - monteer ze bijna overal. Kleppen met een opening van 1/16" hebben montagegaten alleen aan de onderkant en kleppen met een opening van 3/32" en 5/32" hebben montagegaten aan de boven- en onderkant.