Masterflex®-adapterfittingen, Luer naar Luer, nylon, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
45502-22 45502-28 45505-56
MFLX45502-56EA 36.6 EUR
MFLX45502-56 MFLX45502-80 MFLX45502-84 MFLX45502-85 MFLX45505-72 MFLX45502-22 MFLX45502-28 MFLX45505-56
Masterflex®-adapterfittingen, Luer naar Luer, nylon, Avantor®
Fittingen en connectoren
Gemakkelijk overstappen naar een luer-fitting.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
  • Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
  • Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
Maak uw luer-aansluitsystemen eenvoudig compleet met deze premium connectoren. Alle vrouwelijke poorten kunnen worden gebruikt met slip- of luerlock-aansluitingen. Pluggen en doppen zijn ook beschikbaar.