Masterflex® Close-Couple centrifugaalpompen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
72021-11 72021-12 72021-13 72021-14 72021-23 72021-24 72021-32 72021-33 72021-34 72021-21 72021-22 72021-26 72021-31 72021-36
MFLX72021-11EA 884 EUR
MFLX72021-11 MFLX72021-12 MFLX72021-13 MFLX72021-14 MFLX72021-23 MFLX72021-24 MFLX72021-32 MFLX72021-33 MFLX72021-34 MFLX72021-21 MFLX72021-22 MFLX72021-26 MFLX72021-31 MFLX72021-36
Masterflex® Close-Couple centrifugaalpompen, Avantor®
Pompen Centrifugal Pumps
Compacte roestvrijstalen pompen beschikbaar voor zowel DC- als AC-ingangsvermogen.
  • 316 roestvrij staal is ideaal voor corrosiebestendigheid bij het verpompen van veel vloeistoffen
  • 12 en 24 VDC-versies beschikbaar voor veel van de pompen
  • 3 meter zuighoogte is mogelijk bij zelfaanzuigende modellen
  • Chemisch bestendig ontwerp
De 316 SS-pompen zijn ideaal voor veel commerciële en industriële toepassingen waar een goede chemische compatibiliteit nodig is voor de bulkoverdracht van de systeemvloeistof. Alle pompen zijn standaard voorzien van een koolstof/keramische/Viton® mechanische balgafdichting.
De gestripte draden zorgen voor eenvoudige integratie in uw systeem.
Leveringsinformatie: Inclusief gestripte kabeldraden.