Masterflex® Doppler ultrasone flowmeters, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32615-62 32615-64
MFLX32615-60EA 3230 EUR
MFLX32615-60 MFLX32615-66 MFLX32615-68 MFLX32615-62 MFLX32615-64
Masterflex® Doppler ultrasone flowmeters, Avantor®
Debietmeters
Linearisatie in het veld maakt aanpassing aan een breed scala aan toepassingen mogelijk.
  • Nauwkeurigheid is ± 2% volledige schaal over gekalibreerd bereik
  • Niet-opdringerige, opklembare transducers passen op buizen van ¼” en groter
  • De opklemsensor elimineert de noodzaak van in-line flenzen, buisfittingen, zeven of filters
Gebruik deze doppler-flowmeters om de stroom van vloeistoffen in leidingen van 1/4” en groter te meten. Elke flowmeter vereist een transducer (32615-66 of -68) en een monitor (32615-60, -62 of -64).|De transducers sturen flowgegevensMore Product Information