Masterflex® I/P®-pompslang, Gore™ STA-PURE™ PCS-serie, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX96241-82EA 603 EUR
MFLX96241-82 MFLX96241-88 MFLX96241-89 MFLX96241-26 MFLX96241-73
Masterflex® I/P®-pompslang, Gore™ STA-PURE™ PCS-serie, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Lange levensduur van de pomp en chemisch compatibel met een breed scala aan chemicaliën.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die