Masterflex® B/T® Rapid-Load pompkoppen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX77111-50EA 6930 EUR
MFLX77111-50 MFLX77111-55
Masterflex® B/T® Rapid-Load pompkoppen, Avantor®
Pompen Pump Heads Peristaltic Pump Heads
Verander uw bestaande motor in een Masterflex® B/T®-aandrijving met hoge capaciteit.
  • Nieuw ontworpen occlusiemechanisme schuift occlusiebed uit de weg voor gemakkelijk laden van de slang en verbeterde slangocclusie
  • Geschikt voor B/T PerfectPosition™-pompslangmaten B/T 87 en B/T 91
  • Vergrendelingsschakelaar schakelt de stroom uit om de aandrijving te stoppen wanneer de deur wordt geopend
  • Drie rollen en een hoorverhouding van 5,6:1 zorgen voor een optimale stroomcapaciteit
  • Nylatron® rotor / rol voor grotere duurzaamheid en chemische weerstand