Masterflex® mechanisch gekoppelde centrifugaalpompen met hoge opvoerhoogte, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
70725-13 70725-11 70725-20 70725-22 70725-26 70725-31 70725-32 70725-36 70725-37
MFLX70725-13EA 1380 EUR
MFLX70725-13 MFLX70725-11 MFLX70725-20 MFLX70725-22 MFLX70725-26 MFLX70725-31 MFLX70725-32 MFLX70725-36 MFLX70725-37
Masterflex® mechanisch gekoppelde centrifugaalpompen met hoge opvoerhoogte, Avantor®
Pompen Centrifugal Pumps
Robuuste continue dienst met chemische en corrosiebestendigheid.
  • Close-coupled ontwerp bespaart ruimte; vereenvoudigt onderhoud en installatie
  • Componenten van het vloeistofeinde van roestvrij staal zorgen voor corrosiebestendigheid
  • Veelzijdige montage kan horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd
  • Back-pullout-constructie maakt revisie van waaier en afdichting mogelijk zonder de zuig- en persaansluitingen te verstoren
  • De afvoer in het midden bovenaan en de voetsteun onder de behuizing zorgen voor zelfontluchting en verminderen verkeerde uitlijning door leidingbelastingen
  • Hoge bedrijfsefficiëntie verlaagt de bedrijfskosten
De mechanisch gekoppelde centrifugaalpompen, gemaakt van roestvrij staal 304, zijn ideaal voor voedsel- en farmaceutische verwerkingsfabrieken, maar ook voor water- en afvalwaterbehandelingscentra. Ze zijn voorzien van hoogwaardige mechanische asafdichtingen en O-ringen. Er zijn ook optionele materialen verkrijgbaar voor toepassingen bij hoge temperaturen en chemicaliën. Neem voor meer informatie contact op met een toepassingsspecialist.
Leveringsinformatie: Inclusief kabeldoos voor vaste bedrading.