Masterflex®-adapterfittingen, compressie naar binnendraad, recht, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
06382-57 06384-10
MFLX06382-57EA 31.7 EUR
MFLX06382-57 MFLX06384-10
Masterflex®-adapterfittingen, compressie naar binnendraad, recht, Avantor®
Fittingen en connectoren
Behoud een permanente verbinding met deze adapters.
  • Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
  • Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
  • Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
  • Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
Deze schroefdraadfittingen zijn geschikt voor permanente installatie en kunnen worden gebruikt met uw starre buizen voor hogedruktoepassingen.