Masterflex® L/S® Standaard digitale aandrijvingen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX07522-20-EUEA 4040 EUR
MFLX07522-20-EU MFLX07522-30-EU
Masterflex® L/S® Standaard digitale aandrijvingen, Avantor®
Pompen Pump Drives Peristaltic Pump Drives
Ontworpen met een onderhoudsvrije, zeer nauwkeurige motor en een grafische interface - maakt installatie en bediening eenvoudiger dan ooit!
  • Stroomsnelheid 0,001/0,006 tot 566/3400 ml/min met L/S-slang - stroomsnelheid is afhankelijk van aandrijftoerental, pompkop en slangmaat
  • Digitale interface met grafisch LCD-scherm geeft de pompprestaties en bedrijfsmodi weer: continue werking, getimede afgifte, kopieerafgifte of volumeafgifte
  • Selecteer uw voorkeurstaal uit het gebruiksvriendelijke menu voor programmering en bediening
  • Doseer op volume in ml (0,001 tot 9.