Masterflex® gecorreleerde en direct afleesbare stromingsbuizen met variabel oppervlak voor gassen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32048-03 32048-04 32048-10 32048-11 32048-14 32048-15 32048-16 32048-18 32048-19 32048-21 32048-25 32048-26 32048-28 32048-29 32048-30 32048-31 32048-32 32048-50 32048-53 32048-57 32048-58 32048-61 32048-62 32048-64 32048-65 32048-66 32048-68
MFLX32048-00EA 63 EUR
MFLX32048-00 MFLX32048-01 MFLX32048-05 MFLX32048-06 MFLX32048-07 MFLX32048-08 MFLX32048-09 MFLX32048-12 MFLX32048-17 MFLX32048-20 MFLX32048-22 MFLX32048-23 MFLX32048-24 MFLX32048-27 MFLX32048-51 MFLX32048-55 MFLX32048-56 MFLX32048-59 MFLX32048-60 MFLX32048-63 MFLX32048-67 MFLX32048-03 MFLX32048-04 MFLX32048-10 MFLX32048-11 MFLX32048-14 MFLX32048-15 MFLX32048-16 MFLX32048-18 MFLX32048-19 MFLX32048-21 MFLX32048-25 MFLX32048-26 MFLX32048-28 MFLX32048-29 MFLX32048-30 MFLX32048-31 MFLX32048-32 MFLX32048-50 MFLX32048-53 MFLX32048-57 MFLX32048-58 MFLX32048-61 MFLX32048-62 MFLX32048-64 MFLX32048-65 MFLX32048-66 MFLX32048-68
Masterflex® gecorreleerde en direct afleesbare stromingsbuizen met variabel oppervlak voor gassen, Avantor®
Debietmeters
Creëer uw eigen debietmetersystemen voor volledige flexibiliteit.
  • Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomcurven gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen
  • Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - u hoeft de meetwaarden niet om te rekenen om het debiet te krijgen
  • Gebruik met lucht of water voor laboratorium- en industriële toepassingen
  • Vereiste systeemcomponenten voor flowmetersystemen zijn frame, flowtube(s), kleppatroon en statief - bestel elk component apart
  • Het minimale debiet is ongeveer 10% van het maximale debiet
Ontwerp een stroomsysteem dat voldoet aan uw meet-, meng- of bewakingstoepassingen. We bieden een verscheidenheid aan frames en flowtubes, zodat u het systeem kunt samenstellen dat precies aan uw behoeften voldoet.
Kies 65 of 150 mm meetbuizen, afhankelijk van de geselecteerde framemaat. Meetbuizen zijn gekalibreerd voor directe aflezing of gecorreleerde aflezing van lucht of water bij STP (standaard temperatuur en druk).