Masterflex® gecorreleerde debietmeter met variabel oppervlak Gasdoseerapparaat Frames met meerdere buizen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
03218-54 03218-56
MFLX03218-50EA 319 EUR
MFLX03218-50 MFLX03218-52 MFLX03218-54 MFLX03218-56
Masterflex® gecorreleerde debietmeter met variabel oppervlak Gasdoseerapparaat Frames met meerdere buizen, Avantor®
Debietmeters
Creëer uw eigen debietmetersystemen voor volledige flexibiliteit.
  • Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomcurven gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen
  • Gebruik met media voor laboratorium- en industriële toepassingen
  • Vereiste systeemcomponenten voor flowmetersystemen zijn frame, flowtube(s), kleppatroon en statief - bestel elk component apart
  • Frames kunnen twee of drie buizen bevatten - kies uit aluminium of roestvrijstalen bevochtigde onderdelen op basis van de vereiste chemische compatibiliteit
Ontwerp een stroomsysteem dat voldoet aan uw meet-, meng- of bewakingstoepassingen. We bieden een verscheidenheid aan frames en flowtubes, zodat u het systeem kunt samenstellen dat precies aan uw behoeften voldoet.
Kies een frame afhankelijk van de capaciteit van de meetbuis, het stroompatroon en de natte delen die u nodig heeft.
Met deze frames met meerdere buizen en ventielen kunt u de gasconcentraties op elk moment tijdens een experiment nauwkeurig verhogen of verlagen - meng twee of drie gassen met de exacte concentratie die u nodig heeft. Frames bevatten een installatietool en een mengbuis. Opmerking: alleen gebruiken met de 150 mm gecorreleerde meetbuizen. Stromingsbuizen worden geleverd met gascorrelatie.