Masterflex® direct afleesbare debietmetersets met variabel oppervlak en verwisselbare schalen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
34500-14 34500-18 34500-24 34500-28 34500-36 34500-44 34500-54
MFLX34500-10EA 89.8 EUR
MFLX34500-10 MFLX34500-12 MFLX34500-16 MFLX34500-22 MFLX34500-26 MFLX34500-30 MFLX34500-32 MFLX34500-34 MFLX34500-38 MFLX34500-40 MFLX34500-42 MFLX34500-46 MFLX34500-48 MFLX34500-52 MFLX34500-56 MFLX34500-58 MFLX34500-60 MFLX34500-14 MFLX34500-18 MFLX34500-24 MFLX34500-28 MFLX34500-36 MFLX34500-44 MFLX34500-54
Masterflex® direct afleesbare debietmetersets met variabel oppervlak en verwisselbare schalen, Avantor®
Debietmeters
Zeven verwisselbare schalen voor routinematige gassen en water bieden flexibiliteit.
  • Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - u hoeft de meetwaarden niet om te rekenen om het debiet te krijgen
  • Ontworpen met een stabiele, gemakkelijk afleesbare vlotter voor snelle meetwaarden
  • Verwisselbare schalen bieden Engelse en metrische schalen
  • Gebruik met meerdere routinegassen voor laboratorium- en industriële toepassingen
  • Eenvoudige demontage en montage voor reiniging
Deze gemakkelijk afleesbare debietmetersets van acryl worden geleverd met zeven verwisselbare achterplaten voor routinegassen: lucht, argon, stikstof, helium, kooldioxide, zuurstof en water. Meters worden aangeboden met of zonder ingebouwde naaldventielen met lage hysteresis. Meters zonder kleppen kunnen op een paneel worden gemonteerd of worden gebruikt in gedeeltelijk of volledig in-line gemonteerde configuraties.
Waarschuwing: Dit product is niet goedgekeurd of bedoeld voor, en mag niet worden gebruikt voor, medische, klinische, chirurgische of andere patiëntgerichte toepassingen.