Masterflex® geflensde sanitaire pakkingen, Tri-Clamp®, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX30564-28EA 89 EUR
MFLX30564-28 MFLX30564-44 MFLX30564-46
Masterflex® geflensde sanitaire pakkingen, Tri-Clamp®, Avantor®
Afdichtingen Pakkingen
Handsfree installatie voor moeilijk bereikbare locaties!
  • Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
  • Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
Met dezelfde voordelen als standaard sanitaire pakkingen, bieden deze pakkingen een buitenste lip om de sanitaire koppelingspoort vast te grijpen - eenmaal op zijn plaats hoeft u zich geen zorgen te maken over het behoud van de plaatsing van de pakking! Een bijzonder handige functieMore Product Information