Masterflex® Ismatec® pompslang, 2-stops microboring, Solva™, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX95606-12EA 68.2 EUR
MFLX95606-12 MFLX95606-14 MFLX95606-22 MFLX95606-24 MFLX95606-26 MFLX95606-28 MFLX95606-30 MFLX95606-32 MFLX95606-36 MFLX95606-38 MFLX95606-40 MFLX95606-42 MFLX95606-44 MFLX95606-48 MFLX95606-10 MFLX95606-18 MFLX95606-34 MFLX95606-46
Masterflex® Ismatec® pompslang, 2-stops microboring, Solva™, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Ideaal voor chromatografietoepassingen en voor de overdracht van brandstoffen, destillaten, smeermiddelen en op glycol gebaseerde koelvloeistoffen
  • Bestand tegen ozon en UV-licht; bestand tegen barsten, zwelling en verharding
  • Verschijning: Geel, doorschijnend
  • Temperatuur: -30 tot 85 °C
De totale lengte van de stopslang uit de Solva 95606-serie is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 400 mm lang. Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.