Masterflex® L/S® 2-stops pompslang, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX96117-13EA 209 EUR
MFLX96117-13 MFLX96117-14 MFLX96117-15 MFLX96117-16 MFLX96117-25 MFLX96117-35
Masterflex® L/S® 2-stops pompslang, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Uitstekende chemische weerstand en lange levensduur.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd