Masterflex® mechanisch gekoppelde zelfaanzuigende centrifugaalpompen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
75505-71 75505-72 75505-74
MFLX75505-71EA 1580 EUR
MFLX75505-71 MFLX75505-72 MFLX75505-74
Masterflex® mechanisch gekoppelde zelfaanzuigende centrifugaalpompen, Avantor®
Pompen Centrifugal Pumps
Chemisch bestendige pompkoppen bieden betrouwbare prestaties en continue service.
  • Mechanisch kortgekoppeld ontwerp bespaart ruimte en vereenvoudigt installatie en onderhoud
  • Back pullout constructie — montage en revisie van waaier en afdichting zonder de zuig- en persaansluitingen te vervormen
  • Bovenste middellijnafvoer en voetsteun onder de behuizing zorgen voor zelfontluchting en verminderen verkeerde uitlijning door leidingbelastingen
De mechanisch gekoppelde centrifugaalpompen, gemaakt van roestvrij staal 304, zijn ideaal voor voedsel- en farmaceutische verwerkingsfabrieken, maar ook voor water- en afvalwaterbehandelingscentra. Ze zijn voorzien van hoogwaardige mechanische asafdichtingen en O-ringen. Er zijn ook optionele materialen verkrijgbaar voor toepassingen bij hoge temperaturen en chemicaliën. Neem voor meer informatie contact op met een toepassingsspecialist.
Leveringsinformatie: Inclusief kabeldoos voor vaste bedrading.