Masterflex® DB-9 pompinterfacekabels, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Masterflex®
MFLX22050-54EA 31.9 EUR
MFLX22050-54
Masterflex® DB-9 pompinterfacekabels, Avantor®
Kabels
Optimaliseer de prestaties van uw Masterflex®-pomp.
  • Geschikt voor gebruik met Masterflex® L/S® aandrijvingen met een 9-pins connector
Gebruik deze 9-pins interfacekabels met Masterflex L/S-drives met een 9-pins connector; inclusief de 07550- en 07551-serie computercompatibele schijven. De kabel is 1,8 m lang.