Masterflex® FDA-conforme pompen voor sanitaire vaten, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
75219-00 75219-20 75219-40 75219-50 75219-60 75219-05 75219-10 75219-15 75219-55
MFLX75219-00EA 0 EUR
MFLX75219-00 MFLX75219-20 MFLX75219-40 MFLX75219-50 MFLX75219-60 MFLX75219-05 MFLX75219-10 MFLX75219-15 MFLX75219-55
Masterflex® FDA-conforme pompen voor sanitaire vaten, Avantor®
Pompen Vatpompen
Geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met een viscositeit tot 1000 cps.
  • 316 RVS constructie met PTFE elastomeren
  • Gemakkelijk schoon te maken met Tri-Clamp® fittingen
De sanitaire vatpompen zijn ontworpen om laagviskeuze voedingsproducten, farmaceutische materialen en oplossingen voor persoonlijke verzorging over te brengen van vaten, bakken en ketels. Bevochtigde oppervlakken zijn gemaakt van FDA-conforme materialen die een ideale oplossing bieden voor sanitaire toepassingen.
Leveringsinformatie: Inclusief aandrijving en pompslang.