Vervangingsmotoren voor Masterflex® vatenpompen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Masterflex®
MFLX70604-13EA 0 EUR
MFLX70604-13 MFLX70604-03 MFLX70604-16
Vervangingsmotoren voor Masterflex® vatenpompen, Avantor®
Pompen Motors
Veilige overdracht van een verscheidenheid aan vloeistoffen uit vaten, tanks en kleine opslagvaten.
  • Gebruik met Masterflex® Complete vat- en containerpompen
Vat- en containerpompen zijn ontworpen om een verscheidenheid aan vloeistoffen veilig over te brengen uit vaten, tanks en kleine opslagvaten. Deze vervangingsmotoren voor Masterflex®-vatenpompen zijn een onderdeel van een systeem dat een pompslang en motor bevat (pompslangen apart bestellen). Motoren zijn uitgerust met variabele snelheidsregeling voor extra veiligheid en controle.