Masterflex® L/S® precisie-consoleaandrijvingen met variabele snelheid, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Masterflex®
MFLX07528-20-EUEA 2290 EUR
MFLX07528-20-AU MFLX07528-10-IT MFLX07528-20-EU MFLX07528-10-IL MFLX07528-10-IN MFLX07528-10-CH MFLX07528-30-DK MFLX07528-30-AU MFLX07528-10-USS MFLX07528-30-EU MFLX07528-10 MFLX07528-30 MFLX07528-10-UK MFLX07528-20-DK MFLX07528-20-UK MFLX07528-30-IL MFLX07528-30-IN MFLX07528-30-CH MFLX07528-30-IT MFLX07528-10-DK MFLX07528-20-USS MFLX07528-20-CH MFLX07528-20-IN MFLX07528-20-IL MFLX07528-10-EU MFLX07528-20 MFLX07528-20-IT MFLX07528-30-USS MFLX07528-30-UK MFLX07528-10-AU
Masterflex® L/S® precisie-consoleaandrijvingen met variabele snelheid, Avantor®
Pompen Pump Drives Peristaltic Pump Drives
Verlies de controle over uw meettoepassingen niet: het digitale display geeft u herhaalbare controle.
  • Debiet 0,06 tot 3400 ml/min - het debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de maat van de slang
  • Driecijferig LED-display toont het motortoerental — bevestig de snelheidsinstelling in één oogopslag
  • Omkeerbare motor: spoel de slang voor of na het pompen; pomp vloeistof in beide richtingen
  • LED-indicatoren bevestigen de draairichting van de motor
  • Dankzij de krachtige motoren kunt u 2 of 4 pompkoppen op elkaar stapelen voor hogere stroomsnelheden en voor toepassingen met meerdere kanalen
  • Afzonderlijke snelheids- en vermogensregeling (aan/uit) — handhaaf de snelheidsinstelling terwijl u de pomp aan/uit zet
  • Stapelbare, spatwaterdichte behuizing van ABS-kunststof; IP33 geclassificeerd
  • Afstandsbediening via een vrouwelijke DB9-connector aan de achterkant van de drive
  • Ingang snelheidsregeling: 4 tot 20 mA of 0 tot 10 VDC
  • Pomprichting (CW/CCW) via open collector of contactsluiting
  • Start/stop via open collector of contactsluiting
  • Membraantoetsenbord voor gemakkelijke bediening vooraf van snelheid, richting en start/stop
Deze nauwkeurige analoge consoleaandrijvingen hebben krachtige motoren, snelheidsweergave en ± 0,25% snelheidsregeling voor nauwkeurige stroomregeling - ideaal voor meettoepassingen. Snelheidsregeling op afstand vereist DB9 mannelijke connector of kabelmontage. Gebruik remote connector voor aansturing van start/stop via contactsluiting of open collector (5 V TTL); bedien start/stop via voetschakelaar of afstandsbediening.
Bestelinformatie: Each model includes a country specific plug/cord set; choose the catalog number with desired country plug type. All units include an IEC 320 socket with a detachable standard US three prong power cable. See country plug description https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Leveringsinformatie: Inclusief 6 ft (1,8 m) netsnoer met IEC 320/CEE22-aansluiting. Deze modellen worden geleverd met een landspecifieke stekker/kabelset; gelieve de uiteindelijke bestemming op te geven bij het bestellen.