Masterflex® Ismatec® Microbore-pompslang, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX06449-10EA 266 EUR
MFLX06449-10 MFLX06449-12 MFLX06449-14 MFLX06449-18 MFLX06449-22 MFLX06449-24 MFLX06449-26 MFLX06449-28 MFLX06449-30 MFLX06449-34 MFLX06449-36 MFLX06449-40 MFLX06449-42 MFLX06449-48 MFLX06449-31 MFLX06449-33 MFLX06449-37 MFLX06449-47
Masterflex® Ismatec® Microbore-pompslang, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Langste levensduur van alle Tygon®-formuleringen.
  • Slangen ondergaan robuuste tests om optimale prestaties / levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Toepassingen: Algemeen laboratoriumgebruik
Eigenschappen: Lange levensduur, veroudert of oxideert niet, past goed op glas en metaal, buigt tot bochten met een kleine radius, niet-toxisch, transparant
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.