Masterflex® I/P® hoogwaardige precisiepompslang, BioPharm Plus met platina uitgeharde siliconen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX96441-88EA 988 EUR
MFLX96441-88 MFLX96441-89
Masterflex® I/P® hoogwaardige precisiepompslang, BioPharm Plus met platina uitgeharde siliconen, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Een tot vijf keer langere levensduur en minder spallatie zorgen voor verbeterde consistentie in de loop van de tijd.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren