Masterflex® B/T® PerfectPosition® pompslang, Tygon® A-60-F, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX06399-87EA 319 EUR
MFLX06399-87 MFLX06399-91 MFLX06402-90 MFLX06402-92
Masterflex® B/T® PerfectPosition® pompslang, Tygon® A-60-F, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Zorg voor optimale prestaties van uw Masterflex®-pomp.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
  • Vergelijkbaar met Norprene® (06404) maar met FDA-goedkeuring
  • Uitstekend geschikt voor voedsel-/zuiveltoepassingen
  • Langste levensduur, goede stroomconsistentie
  • Hitte- en ozonbestendig
  • Goede weerstand tegen zuren/alkaliën
  • Heat sealable, niet-verouderend en niet-oxiderend
  • Hoge diëlektrische constante
  • PerfectPosition™-retentiemarkeringen voor de slang geven de exacte plaatsing van de slang in de pompkop aan voor de beste prestatie en levensduur van de slang
  • Ontworpen voor een lange levensduur in peristaltische pomptoepassingen
  • Ideaal voor voedsel- en dranktoepassingen op hoge temperatuur
Toepassing geschiktheid:
Goed met zuren, basen, druk, vacuüm en uitstekend met stroperige en steriele vloeistoffen.
Niet aanbevolen met organische oplosmiddelen.
Fysieke eigenschappen :
Thermoplastisch elastomeer.
Op polypropyleen gebaseerd materiaal met USP minerale olie.
Uitstekende treksterkte.
Stevig (stijf) materiaal.
Ondoorzichtig, beige.
Temperatuurbereik:
(statisch): -59 tot 132C (-60 tot 270F)
(dynamisch): -20 tot 100C (-4 tot 212F)
Voldoet aan classificaties:
FDA 21 CFR 177.2600;
NSF-51
Reach-compatibel (niet-DEHP)
RoHS-conformiteit,
Toepassingen: Ideaal voor de voedingsmiddelen-, zuivel- en drankenindustrie.
Steriliteit: EtO, autoclaaf, gammastraling
Deze nieuwe Masterflex B/T-slangen maten 87 en 91 zijn geoptimaliseerd om betere prestaties te leveren bij toepassingen met hogere druk. Elke slangmaat is vervaardigd met extreem nauwe toleranties die overeenkomen met onze B/T-pompkoppen. Deze nauwe toleranties zorgen voor een nauwkeurige, herhaalbare stroom en een lange levensduur van de slangen. Bovendien geven de PerfectPosition-retentiemarkeringen voor de slang (te vinden op de meeste slangformuleringen) de beste plaatsing van de slang in de pompkop aan.
Kies uit een verscheidenheid aan slangsamenstellingen voor optimale prestaties in de meest uitdagende toepassingen.