Masterflex® L/S® Precisie modulaire pompsystemen met variabel toerental, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX77913-60-EUEA 3140 EUR
MFLX77913-60-EU MFLX77913-70-EU MFLX77913-80-EU
Masterflex® L/S® Precisie modulaire pompsystemen met variabel toerental, Avantor®
Pompen Peristaltische pompen
Plaats waar het handig is - ideaal voor beperkte ruimtes, kappen of isolatiekamers.
  • Stroomsnelheid 0,06 tot 3400 ml/min met L/S-slang - stroomsnelheid is afhankelijk van het toerental van de aandrijving en de slangmaat
  • Driecijferig LED-display toont het motortoerental — bevestig de snelheidsinstelling in één oogopslag
  • Omkeerbare motor: spoel de slang voor of na het pompen; pomp vloeistof in beide richtingen
  • LED-indicatoren bevestigen de draairichting van de motor
  • Kies tussen tafelmodel controllers of washdown controllers voor wandmontage
L/S® modulaire aandrijvingen zijn voorzien van omkeerbaar pompen en bieden u de flexibiliteit om de motor van de controller te scheiden. Deze nauwkeurige modulaire aandrijvingen hebben krachtige motoren, snelheidsweergave en ±0,25% snelheidsregeling voor nauwkeurige stroomregeling - ideaal voor meettoepassingen.
Tafelcontrolleraandrijvingen hebben een spatbestendige ABS-kunststof controllerbehuizing met IP33-classificatie en mogelijkheden voor afstandsbediening via een DB9-vrouwelijke connector aan de achterkant van de controller. Controllerbehuizing voor wandmontage is van gepoedercoat aluminium en IP66/NEMA 4X-geclassificeerd voor washdown met afstandsbediening via weerbestendige aansluiting op controller.