Masterflex® I/P® hoogwaardige precisiepompslangen, Tygon® E-Lab, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX06509-70EA 724 EUR
MFLX06509-70 MFLX06509-88 MFLX06509-89
Masterflex® I/P® hoogwaardige precisiepompslangen, Tygon® E-Lab, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Geen BPA of ftalaten—milieuvriendelijker, duurzamer en veiliger.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke