Masterflex® Ismatec® Microbore-pompslang, Tygon® E-Lab, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX06460-09EA 206 EUR
MFLX06460-09 MFLX06460-10 MFLX06460-12 MFLX06460-14 MFLX06460-16 MFLX06460-18 MFLX06460-19 MFLX06460-22 MFLX06460-24 MFLX06460-26 MFLX06460-27 MFLX06460-28 MFLX06460-30 MFLX06460-31 MFLX06460-32 MFLX06460-34 MFLX06460-36 MFLX06460-38 MFLX06460-39 MFLX06460-40 MFLX06460-42 MFLX06460-44 MFLX06460-46 MFLX06460-48 MFLX06460-49 MFLX06460-29
Masterflex® Ismatec® Microbore-pompslang, Tygon® E-Lab, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Ideaal voor algemene overdrachtstoepassingen.
  • Slangen ondergaan robuuste tests om optimale prestaties / levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Toepassingen: Algemeen laboratoriumgebruik
Eigenschappen: Niet-toxisch, niet-verouderend, niet-oxiderend, gemakkelijke stroombewaking, transparant
De totale lengte van de verlengslang van de E-Lab 06460-serie is 30 meter. De oude Ismatec-verlengslang was 10 m lang.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.