Masterflex® I/P® digitale procesaandrijvingen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX77420-10-EUEA 10150 EUR
MFLX77420-10-EU MFLX77420-20-EU
Masterflex® I/P® digitale procesaandrijvingen, Avantor®
Pompen Pump Drives Peristaltic Pump Drives
Onderhoudsvrije aandrijvingen gebouwd voor nauwkeurige dosering.
  • Debiet 0,0006 tot 26 lpm met I/P-slangen: debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop, het aantal pompkoppen en de maat van de slangen
  • Digitale interface met grafisch LCD-scherm geeft pompprestaties en bedrijfsmodus weer: continue werking, getimede afgifte, kopieerafgifte of volumeafgifte
  • Afstandsbediening beschikbaar via analoge communicatie: spanning, stroom en contactsluiting
  • Selecteer uw voorkeurstaal uit het gebruiksvriendelijke menu voor programmering en