Masterflex® L/S® digitale modulaire doseerpompsystemen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX77923-80-EUEA 5910 EUR
MFLX77923-80-EU MFLX77923-90-EU
Masterflex® L/S® digitale modulaire doseerpompsystemen, Avantor®
Pompen Peristaltische pompen
Precisie digitale aandrijvingen bieden drie doseermodi en precisie-onderhoudsvriendelijke motoren. Dankzij het modulaire formaat kunt u de motor en de controller plaatsen waar het u uitkomt.
  • Digitale interface met grafisch LCD-scherm geeft pompprestaties en bedrijfsmodus weer: continue werking, getimede afgifte, kopieerafgifte of volumeafgifte
  • Afstandsbediening beschikbaar via analoge communicatie: spanning, stroom en contactsluiting
  • Selecteer uw voorkeurstaal uit het gebruiksvriendelijke menu voor programmering en bediening
  • Doseer op volume in ml (0,001