Masterflex® Ismatec®-pompslang, 2-Stop Microbore, Tygon® S3™ E-Lab, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX96460-09EA 137 EUR
MFLX96460-09 MFLX96460-10 MFLX96460-12 MFLX96460-14 MFLX96460-16 MFLX96460-18 MFLX96460-19 MFLX96460-22 MFLX96460-24 MFLX96460-26 MFLX96460-27 MFLX96460-28 MFLX96460-29 MFLX96460-32 MFLX96460-34 MFLX96460-36 MFLX96460-38 MFLX96460-39 MFLX96460-40 MFLX96460-42 MFLX96460-44 MFLX96460-46 MFLX96460-48 MFLX96460-49 MFLX96460-30 MFLX96460-31
Masterflex® Ismatec®-pompslang, 2-Stop Microbore, Tygon® S3™ E-Lab, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Ideaal voor algemene laboratoriumtoepassingen