Masterflex® Ismatec®-pompslang, 2-Stop Microbore, Tygon® S3™ E-Food, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX96457-12EA 118 EUR
MFLX96457-12 MFLX96457-18 MFLX96457-26 MFLX96457-30 MFLX96457-34 MFLX96457-42 MFLX96457-48
Masterflex® Ismatec®-pompslang, 2-Stop Microbore, Tygon® S3™ E-Food, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Lange levensduur - Uitstekende weerstand tegen vermoeiing door buiging!
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Speciaal ontworpen voor gebruik met voedseltoepassingen
  • Extreem gladde boring
Verschijning: Ondoorzichtig
Temperatuur: -70 tot 52 °C
Levensduur bij 100 tpm: 1000 uur
De eerste van een reeks van twee haltes verlenging slangopties vindt u hieronder onder Accessoires. Bekijk al onze formules voor tweestops verlengslangen of neem contact op met ons Applicatie specialisten voor persoonlijke hulp.