Masterflex® Ismatec® pompslang, 2-stops microboring, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX96327-14EA 169 EUR
MFLX96327-14 MFLX96327-26 MFLX96327-30 MFLX96327-34 MFLX96327-36 MFLX96327-42 MFLX96327-48 MFLX96327-18
Masterflex® Ismatec® pompslang, 2-stops microboring, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Lange levensduur - Uitstekende weerstand tegen vermoeiing door buiging!
  • Geschikt voor toepassingen met aceton, methylethylketon (MEK) en andere zeer agressieve chemicaliën
  • Verschijning: Ondoorzichtig
  • Temperatuur: -70 tot 52 °C
  • Levensduur bij 100 tpm: 1000 uur
De totale lengte van de Chem-Durance Bio 96327 en 96328-serie stopslangen is 16" (406 mm). De oude Ismatec® MHLL-stopslang was 381 mm lang. Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.