Masterflex® kleurgecodeerde Luer-fittingen, polyolefine, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
45520-01 45520-02 45520-03 45520-05 45520-06 45520-11 45520-12 45520-13 45520-15 45520-16 45520-21 45520-22 45520-23 45520-25 45520-26 45520-31 45520-32 45520-33 45520-35 45520-36 45520-41 45520-42 45520-43 45520-45 45520-46 45520-53 45520-55 45520-56
MFLX45520-01EA 30.8 EUR
MFLX45520-01 MFLX45520-02 MFLX45520-03 MFLX45520-05 MFLX45520-06 MFLX45520-11 MFLX45520-12 MFLX45520-13 MFLX45520-15 MFLX45520-16 MFLX45520-21 MFLX45520-22 MFLX45520-23 MFLX45520-25 MFLX45520-26 MFLX45520-31 MFLX45520-32 MFLX45520-33 MFLX45520-35 MFLX45520-36 MFLX45520-41 MFLX45520-42 MFLX45520-43 MFLX45520-45 MFLX45520-46 MFLX45520-53 MFLX45520-55 MFLX45520-56
Masterflex® kleurgecodeerde Luer-fittingen, polyolefine, Avantor®
Fittingen en connectoren
Snelle en eenvoudige montage zonder gereedschap.
  • Gemaakt van duurzaam polyolefine
Verkrijgbaar in 6 kleuren voor snelle en gemakkelijke identificatie: bes, roos, geel, limoen, violet en oranje. Gemaakt van polyolefine, een transparant alternatief van polycarbonaat dat geen bisfenol-A (BPA) bevat.
Superieure chemische weerstand in vergelijking met polycarbonaat. Steriliseren door middel van autoclaaf, gammastraling of ethyleenoxide. Voldoet aan USP-klasse VI. Vrij van dierlijke ingrediënten. Pakketten van 25.