Masterflex® lagedrukval gasmassastroommeter voor gassen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32935-09 32935-11 32935-27 32935-31 32935-32 32935-37 32935-48 32935-00 32935-01 32935-04 32935-06 32935-08 32935-10 32935-12 32935-13 32935-14 32935-16 32935-17 32935-18 32935-19 32935-20 32935-21 32935-22 32935-23 32935-26 32935-28 32935-29 32935-30 32935-33 32935-34 32935-35 32935-38 32935-39 32935-40 32935-42 32935-43 32935-44 32935-46 32935-47 32935-49 32935-50 32935-51 32935-52 32935-54 32935-56 32935-58 32935-59
MFLX32935-09EA 2830 EUR
MFLX32935-09 MFLX32935-11 MFLX32935-27 MFLX32935-31 MFLX32935-32 MFLX32935-37 MFLX32935-48 MFLX32935-00 MFLX32935-01 MFLX32935-04 MFLX32935-06 MFLX32935-08 MFLX32935-10 MFLX32935-12 MFLX32935-13 MFLX32935-14 MFLX32935-16 MFLX32935-17 MFLX32935-18 MFLX32935-19 MFLX32935-20 MFLX32935-21 MFLX32935-22 MFLX32935-23 MFLX32935-26 MFLX32935-28 MFLX32935-29 MFLX32935-30 MFLX32935-33 MFLX32935-34 MFLX32935-35 MFLX32935-38 MFLX32935-39 MFLX32935-40 MFLX32935-42 MFLX32935-43 MFLX32935-44 MFLX32935-46 MFLX32935-47 MFLX32935-49 MFLX32935-50 MFLX32935-51 MFLX32935-52 MFLX32935-54 MFLX32935-56 MFLX32935-58 MFLX32935-59
Masterflex® lagedrukval gasmassastroommeter voor gassen, Avantor®
Flow Switches
Bereik een hoge nauwkeurigheid en een lage drukval!
  • Volledige druk daalt zo laag als 0,1 psid tot 0,69 psid
  • Meet 30 standaardgassen met een turndown-ratio van 200:1
  • Instellen en bedienen vanaf een gebruiksvriendelijk toetsenbord
Door gebruik te maken van een nieuwere laminaire differentiaaldrukstroomtechnologie, hebben deze massastroommeters en -regelaars een veel lagere drukval over het instrument. Meters en controllers hebben geen opwarmtijd nodig en bieden een responstijd van 10 ms voor meters en 100 ms voor controllers. Typische toepassingen zijnMore Product Information