Maak pompen met een laag debiet eenvoudig!
- Debiet 1,8 tot 220 ml/min met L/S-slangen - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de slangmaat
- De pompkop is geschikt voor doorlopende slangen voor schone stromingstrajecten
- Dual-channel model levert synchrone stroom van twee afzonderlijke kanalen; eenkanaalsmodel levert het hoogste debiet
- Automatische slangenretentie maakt het laden van slangen snel en gemakkelijk
- Afzonderlijke snelheidsregeling met één slag en vooruit/uit/achteruit-schakelaar—handhaaf de snelheidsinstelling bij het in- of uitschakelen van de pomp
- Start/stop op afstand via contactsluiting aan de achterkant van de pomp
Deze gebruiksvriendelijke complete pompen bieden een brede occlusiehoek, die voorkomt dat vloeistof terugstroomt tot de nominale druk van de slang. Prime of spoel de slang snel door op de MAX-knop te drukken. Zelfsmerende rollen van thermoplastisch polyester hebben weinig wrijving en zijn slijtvast voor een soepele werking en een lange levensduur.
Deze compacte, stapelbare pomp heeft een duurzame stalen behuizing met chipbestendige verf op epoxybasis. Brede occlusiehoek voorkomt dat vloeistof terugstroomt tot de nominale druk van de slang. Met de MAX-knop draait de motor op volle snelheid om de slang snel te vullen of te spoelen. Zelfsmerende rollen van thermoplastisch polyester (Ertalyte®TX) zijn wrijvingsarm en slijtvast voor een soepele werking en een lange levensduur.
Opmerking:Bij het model met twee kanalen moeten slangen van dezelfde maat in beide kanalen zijn geplaatst om ervoor te zorgen dat de slangen goed vast blijven zitten.
Leveringsinformatie: Inclusief l/S Miniflex-pompkop en dual-voltage (115/230 VAC) tafelvoeding met IEC320/CEE22-aansluiting. De pomp wordt geleverd met snoer/stekker die specifiek is voor het land van bestemming.