Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump Systems
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX74014-02-EUEA 4750 EUR
MFLX74014-02-EU MFLX74014-12-EU MFLX74014-22-EU MFLX74014-32-EU MFLX74014-42-EU MFLX74014-52-EU MFLX74014-62-EU MFLX74014-72-EU
Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump Systems
Pompen Gear Pumps
Bestel het complete pompaandrijf- en kopsysteem.
  • Grafische LCD toont vier bedrijfsmodi
  • IP33-classificatie zorgt voor spat- en stofbestendigheid
  • Systemen leveren pulsvrije flow in combinatie met Micropump® A-mount kop
  • Afstandsbediening via DB25 vrouwelijke connector op aandrijving
Functies voor kalibreren, kopiëren en doseren zorgen voor nauwkeurig, pulsloos batchen en doseren. Bekijk continu de pompprestaties. Haal verplaatsings- en stroomwaarden op per pompkopgrootte.
Deze precisiesystemen zijn eenvoudig te bedienen vanaf het intuïtieve, meertalige LCD-frontpaneel of de optionele voetschakelaar 07523-92 voor handsfree aan/uit-bediening. De behuizing met IP33-classificatie beschermt interne componenten tegen beschadiging.
Servicesets 07144-42 en 74012-52 bevatten: tandwielen, zuigschoen, asafdichtingen en veren
Serviceset 74012-22 bevat: tandwielen, bussen en afdichtingen
Leveringsinformatie: Inclusief 6 ft (1,8 m) netsnoer met IEC 320/CEE22-aansluiting. Deze modellen worden geleverd met een landspecifieke stekker/kabelset; gelieve de uiteindelijke bestemming op te geven bij het bestellen.