Masterflex® Ismatec® pompslang, Versilon™ 2001, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX96467-14EA 266 EUR
MFLX96467-14 MFLX96467-28 MFLX96467-36 MFLX96467-42 MFLX96467-48 MFLX96467-22
Masterflex® Ismatec® pompslang, Versilon™ 2001, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Compatibel met agressieve chemicaliën – zelfs MEK!
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Uitstekende chemische weerstand - bestand tegen aceton, DMSO, ketonen en meer
  • Kosteneffectief alternatief voor fluorpolymeren of fluorelastomeren
De doorschijnende slang van Tygon Chemical 2001 heeft een uitstekende chemische weerstand, een lage extraheerbaarheid, een lage gasdoorlaatbaarheid en is weekmakervrij. Deze eigenschappen maken deze slang ideaal voor chemische, voedingsmiddelen-, dranken- en farmaceutische toepassingen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.