Masterflex® Ismatec® pompslang, 3-stops microboring, Tygon® LMT-55, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX97619-09EA 113 EUR
MFLX97619-09 MFLX97619-10 MFLX97619-12 MFLX97619-14 MFLX97619-16 MFLX97619-18 MFLX97619-19 MFLX97619-22 MFLX97619-24 MFLX97619-26 MFLX97619-27 MFLX97619-28 MFLX97619-29 MFLX97619-30 MFLX97619-31 MFLX97619-32 MFLX97619-34 MFLX97619-36 MFLX97619-38 MFLX97619-39 MFLX97619-40 MFLX97619-42 MFLX97619-44 MFLX97619-46 MFLX97619-48 MFLX97619-49
Masterflex® Ismatec® pompslang, 3-stops microboring, Tygon® LMT-55, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Om uw Ismatec®-pompsysteem compleet teMore Product Information