Masterflex® Ismatec® pompslang, 2-stops microboring, Tygon® LMT-55, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX97618-09EA 88.4 EUR
MFLX97618-09 MFLX97618-10 MFLX97618-14 MFLX97618-16 MFLX97618-18 MFLX97618-22 MFLX97618-24 MFLX97618-26 MFLX97618-27 MFLX97618-28 MFLX97618-29 MFLX97618-30 MFLX97618-31 MFLX97618-32 MFLX97618-34 MFLX97618-36 MFLX97618-38 MFLX97618-39 MFLX97618-40 MFLX97618-42 MFLX97618-44 MFLX97618-46 MFLX97618-48 MFLX97618-49
Masterflex® Ismatec® pompslang, 2-stops microboring, Tygon® LMT-55, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
De totale lengte van de LMT-55 stopslangMore Product Information