Masterflex® L/S® Economy modulaire aandrijvingen met variabel toerental, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX07559-05-EUEA 1780 EUR
MFLX07559-05-EU MFLX07559-15-EU
Masterflex® L/S® Economy modulaire aandrijvingen met variabel toerental, Avantor®
Pompen Pump Drives Peristaltic Pump Drives
Veelzijdige aandrijving met variabel toerental met een breed debietbereik en eenvoudige bediening.
  • Debiet 0,06 tot 3400 ml/min met L/S-slangen - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de slangmaat
  • Eenvoudige bediening met single-turn snelheidsregeling
  • Afzonderlijke motor en controller zijn aangesloten via een kabel van 1,9 m (6 ft) - plaats componenten waar het handig is of waar de ruimte dit toelaat
  • Snelheidsregeling met één draai en aan/uit-schakelaar met groene voedingsindicator — handhaaf de snelheidsinstelling