Masterflex® Ismatec® pompslangen, 3-stops microboring, Tygon® brandstof en smeermiddel, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX95715-12EA 149 EUR
MFLX95715-12 MFLX95715-14 MFLX95715-28 MFLX95715-40 MFLX95715-18 MFLX95715-22 MFLX95715-26 MFLX95715-34 MFLX95715-38 MFLX95715-42 MFLX95715-46 MFLX95715-48
Masterflex® Ismatec® pompslangen, 3-stops microboring, Tygon® brandstof en smeermiddel, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Bestand tegen ozon en UV-licht - barst, zwelt