Masterflex® L/S® Gamma-bestraalde pompslang voor eenmalig gebruik, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX96119-16EA 219 EUR
MFLX96119-16 MFLX96123-15 MFLX96123-16 MFLX96119-15 MFLX96119-24 MFLX96123-24 MFLX96122-15
Masterflex® L/S® Gamma-bestraalde pompslang voor eenmalig gebruik, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Verminder het risico op microbiële besmetting.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing