Masterflex® L/S® Digitale Miniflex® pompsystemen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX07525-20-EUEA 3190 EUR
MFLX07525-20-EU MFLX07525-40-EU
Masterflex® L/S® Digitale Miniflex® pompsystemen, Avantor®
Pompen Peristaltische pompen
Maak pompen met een laag debiet eenvoudig!
  • Debietbereik 0,004 tot 315 ml/min - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de slangmaat
  • Digitale interface met grafisch LCD toont pompprestaties en bedrijfsmodus
  • Afstandsbediening beschikbaar via analoge communicatie: spanning, stroom en contactsluiting
  • Geïntegreerde "open kop"-sensor stopt de werking wanneer de pompkop wordt geopend
  • De pompkop is geschikt voor doorlopende slangen voor schone stromingstrajecten
  • Automatische slangenretentie maakt het laden van slangen snel en